Merck
771651
Sigma-Aldrich
Gold nanorods
25 nm diameter, λmax, 600 nm, dispersion in H2O
Synonim(y):
Au nanorods, Gold nanorod
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
colloidal suspension
dispersion in H2O
nanorod
Poziom jakości
zawiera
CTAB as stabilizer
stężenie
>45 μg/mL in H2O
śr. × dł.
25 nm × 47 nm (±10%)
średnica
25 nm
λmaks.
600 nm
Mw/Mn
>95 (rods)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Klucz InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Nanocząstki złota mają unikalne właściwości, takie jak biokompatybilność, brak cytotoksyczności, dobre właściwości optyczne i elektroniczne. Są szeroko stosowane w ukierunkowanym dostarczaniu leków, testach biologicznych i czujnikach polimerowych. Nanorody złota wykazują poprzeczny rezonans plazmonów w zakresie długości fali około 520 nm i podłużny rezonans plazmonów w zakresie długości fali większej niż 600 nm, co czyni je bardzo atrakcyjnymi do obrazowania optycznego w tkankach, ponieważ światło w tym zakresie długości fali może wnikać głęboko w tkankę ze względu na niską absorpcję i rozpraszanie.
Zastosowanie
Stosowany w nanoterapii nowotworów.
Cechy i korzyści
Silna absorpcja światła, zlokalizowany rezonans plazmonów powierzchniowych, efekt kwantowy, biokompatybilność, niska toksyczność, spójność, łatwa synteza, możliwość łatwej funkcjonalizacji za pomocą ligandów celujących.
Informacje prawne
Produkt ten został wyprodukowany zgodnie z metodami zastrzeżonymi w patentach U.S. Pat. Nr 8,956,440 i 8,241,922.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nanoscopic Study of Gold Nanorods Used for Efficient Delivery of Sirna in Cancer Nano-Therapy
Tahmasebifar, A., Yazdani, Y., Gill, P., & Shahbazi, M.
American Journal of Advanced Drug Delivery, 2(2), 254-269 (2014)
Raja Gopal Rayavarapu et al.
International journal of biomedical imaging, 2007, 29817-29817 (2008-03-21)
We have synthesized and characterized gold nanoparticles (spheres and rods) with optical extinction bands within the "optical imaging window." The intense plasmon resonant driven absorption and scattering peaks of these nanoparticles make them suitable as contrast agents for optical imaging
Scott H Brewer et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 21(20), 9303-9307 (2005-09-21)
The interaction of bovine serum albumin (BSA) with gold colloids and surfaces was studied using zeta-potential and quartz crystal microbalance (QCM) measurements, respectively, to determine the surface charge and coverage. The combination of these two measurements suggests that BSA binding
Produkty
Gold nanostructures such as nanorods, nanowires and microgold have found applications in exciting fields such as biomedical engineering, catalysis and diagnostics.
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
Nanomateriały srebra mają unikalne właściwości fizyczne, chemiczne i optyczne, które są obecnie wykorzystywane w wielu różnych zastosowaniach biologicznych.
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.
Zobacz wszystko