Merck
775576
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-iodo-pyridine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3ClIN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
71-81 °C
grupa funkcyjna
chloro
iodo
ciąg SMILES
Clc1ccncc1I
InChI
1S/C5H3ClIN/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3H
Klucz InChI
GPFGRYFMMHDHGA-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)