799041
Poly(ethylene glycol) methyl ether-block-poly(L-lactide-co-glycolide)
PEG average Mn 5,000, PLGA average Mn 25,000, lactide:glycolide 50:50
Synonim(y):
PEG-PLGA, PEG-b-PLGA
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
PEG average Mn 5,000
PLGA average Mn 25,000
skład
lactide:glycolide 50:50
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Good biocompatibility, low immunogenicity and good degradability.
- Properties can be easily modulated by changing the block copolymer segment sizes to suit a particular application.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.