Merck
775509
Sigma-Aldrich
5-(Aminomethyl)thiazole dihydrochloride
Synonim(y):
5-Thiazolemethanamine dihydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6N2S · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
mp
215-222 °C
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NCC1=CN=CS1.Cl.Cl
InChI
1S/C4H6N2S.2ClH/c5-1-4-2-6-3-7-4;;/h2-3H,1,5H2;2*1H
Klucz InChI
URVNRCYESACKMV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)