Merck
721522
Sigma-Aldrich
2-(Aminomethyl)thiazole
97%
Synonim(y):
(2-Thiazolyl)methylamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6N2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.569
gęstość
1.204 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
NCc1nccs1
InChI
1S/C4H6N2S/c5-3-4-6-1-2-7-4/h1-2H,3,5H2
Klucz InChI
JOZSYOPADROCMP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
219.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
104.4 °C - closed cup