Kluczowe dokumenty
774960
Dithiooxamide-d4
≥97 atom % D, ≥97% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
ND2CSCSND2
Masa cząsteczkowa:
124.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥97 atom % D
Próba
≥97% (CP)
Formularz
solid
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
S=C(C(N([2H])[2H])=S)N([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4N2S2/c3-1(5)2(4)6/h(H2,3,5)(H2,4,6)/i/hD4
Klucz InChI
OAEGRYMCJYIXQT-JBISRTOLSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)