Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 795,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
208-784-8
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
795,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
SMILES string
NC(=S)NC(N)=S
InChI
1S/C2H5N3S2/c3-1(6)5-2(4)7/h(H5,3,4,5,6,7)
InChI key
JIRRNZWTWJGJCT-UHFFFAOYSA-N
General description
Paralytic agent.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 97% | assay ≥95.0% (HPLC) | assay 99% | assay ≥95% (LC/MS-UV) |
| form solid | form powder or crystals | form - | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?