Kluczowe dokumenty
774049
Zirconium(IV) oxide-yttria stabilized
sputtering target, diam. × thickness 2.00 in. × 0.25 in., 99.9% trace metals basis
Synonim(y):
8YSZ, YSZ8, YSZ, Yttria stabilized zirconia, Yttrium stabilized zirconium oxide
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
solid
zawiera
8 mol % yttria as stabilizer
skład
(ZrO2)0.92(Y2O3)0.08
przydatność reakcji
core: zirconium
śr. × grubość
2.00 in. × 0.25 in.
mp
>2,600 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Zr]=O.O=[Y]O[Y]=O
InChI
1S/5O.2Y.Zr
Klucz InChI
KSTOPEBVPBSOTK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Learn about the different low temperature direct alcohol fuel cells based on nanostructured material catalysts and anion exchange membrane fuel cells.
Dowiedz się więcej o różnych niskotemperaturowych bezpośrednich alkoholowych ogniwach paliwowych opartych na katalizatorach z materiałów nanostrukturalnych i ogniwach paliwowych z membraną anionowymienną.
This article describes the use and advantages of polyoxometalate-based redox-flow batteries as electrochemical energy storage systems over Li-ion batteries.
Thin film solid oxide fuel cells offer technical advantages; review of TF-SOFC deposition methods for electrolyte thin films.