Merck
773409
Sigma-Aldrich
Poly(L-lactide), 2-bromoisobutyryl terminated
average Mn 10,000, PDI ≤1.1
Synonim(y):
10 k PLLA-ATRP
About This Item
Wzór liniowy:
H(C3H4O2)nC6H10BrO3
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]22/D -145°, c = 0.1% in chloroform
masa cząsteczkowa
average Mn 10,000
mp
160-165 °C
PDI
≤1.1
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Makroinicjator do polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (ATRP) w celu przygotowania kopolimerów blokowych. Poli(L-laktyd) jest powszechnie stosowany w dostarczaniu leków.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Oh; Jung Kwon.
Soft Matter, 7, 5096-5096 (2011)
Produkty
Local delivery of bioactive molecules using an implantable device can decrease the amount of drug dose required as well as non-target site toxicities compared to oral or systemic drug administration.
Microparticles in drug delivery: Study on controlling chitosan microparticle size and distribution, exploring encapsulation of BSA and TPP cross-linker.
Mikrocząstki w dostarczaniu leków: Badanie kontrolowania wielkości i dystrybucji mikrocząstek chitozanu, badanie enkapsulacji BSA i sieciującego TPP.