Merck
772852
Sigma-Aldrich
Yttrium borate
powder, -200 mesh, 99.9% trace rare earth metals basis
Synonim(y):
Yttrium orthoborate
About This Item
Wzór liniowy:
YBO3
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.9% trace rare earth metals basis
Formularz
powder
wielkość cząstki
-200 mesh
mp
>300 °C
ciąg SMILES
[Y+3].[O-]B([O-])[O-]
InChI
1S/BO3.Y/c2-1(3)4;/q-3;+3
Klucz InChI
FERAQKHYRHQYKD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
YBO3 is a promising phosphor host material, showing different emission properties upon doping with rare earth and other elements. The borate based materials find applications in solid state lighting, LED devices and also as photon conversion material.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chawla, S.
Applied Surface Science, 257, 7167-7167 (2011)
Blasse, G.; et al.
J. Chem. Phys. , 47, 5139-5139 (1967)
Wei, Z-G.
Chemistry of Materials, 15, 3011-3011 (2003)