Merck
753483
Sigma-Aldrich
5-Bromo-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
95%
Synonim(y):
5-Bromo-3-fluoropicolinic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3BrFNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
solid
mp
175-180 °C
ciąg SMILES
OC(=O)c1ncc(Br)cc1F
InChI
1S/C6H3BrFNO2/c7-3-1-4(8)5(6(10)11)9-2-3/h1-2H,(H,10,11)
Klucz InChI
JXHUXOAJAYWMHK-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3