Merck
772232
Sigma-Aldrich
Bis(2-ethylhexyl) phthalate-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6C18H38O4
Masa cząsteczkowa:
396.51
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Formularz
liquid
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
CCCCC(CC)COC([13C]1=[13C](C(OCC(CC)CCCC)=O)[13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]1)=O
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3/i11+1,12+1,15+1,16+1,21+1,22+1
Klucz InChI
BJQHLKABXJIVAM-GAOGTBERSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
404.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
207.0 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)