Przejdź do
769878
Resomer® LG 857 S, Poly(L-lactide-co-glycolide)
ester terminated, lactide:glycolide 85:15
Synonim(y):
Resomer® LG 857 S, PLGA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2520,00 zł
1890,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO[C3H4O2]n[C2H2O2]mCH3
Numer CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12162002
1890,00 zł
Cena katalogowa2520,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
feed ratio
lactide:glycolide 85:15
viscosity
5.0-7.0 dL/g
mp
159-166 °C
transition temp
Tg 53-63 °C
storage temp.
2-8°C
Application
Biodegradable, biocompatible, and bioresorbable copolymer composed of L-Lactide and Glycolide. This semi-crystalline material has been used in the fabrication of research medical devices and research tissue engineering solutions, such as orthopedic or soft tissue fixation devices. Degradation of this materials has been thoroughly studied and has been shown to be safely resorbed by the body after implantation. Modification of molecular weight and polymer composition allows for control of the degradation rate and mechanical stability of the polymer.
Legal Information
RESOMER is a registered trademark of Evonik Rohm GmbH
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
769886769770769894
description
ester terminated, lactide:glycolide 85:15
description
ester terminated, lactide:glycolide 85:15
description
ester terminated, lactide:glycolide 75:25
description
ester terminated, Lactide: Glycolide 82:18
viscosity
5.0-7.0 dL/g
viscosity
2.5-3.5 dL/g
viscosity
0.8-1.2 dL/g
viscosity
1.7-2.6 dL/g
form
solid
form
solid
form
amorphous
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
159-166 °C
mp
159-166 °C
mp
-
mp
157-164 °C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
feed ratio
lactide:glycolide 85:15
feed ratio
lactide:glycolide 85:15
feed ratio
lactide:glycolide 75:25
feed ratio
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)