Przejdź do
769797
Resomer® RG 755 S, Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
ester terminated
Synonim(y):
Resomer® RG 755 S, PLGA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
421,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO[C2H4O2]n[C2H2O2]mCH3
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
421,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
amorphous
feed ratio
lactide:glycolide 75:25
viscosity
0.50-0.70 dL/g
transition temp
Tg 48-54 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O2C(C(=O)OC(C2=O)C)C.O1CC(=O)OCC1=O
InChI
1S/C6H8O4.C4H4O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3;5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-4H,1-2H3;1-2H2
InChI key
LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYSA-N
Application
Resomer® RG 755 S, Poly(D,L-lactide-co-glycolide), a biodegradable and biocompatible aliphatic polyester, can be used in the development of nano and microparticles. It is a pharmaceutical polymer, which finds potential usage in drug delivery and gene delivery. It forms a three-dimensional porous scaffold, which can be used in tissue engineering.
Legal Information
RESOMER is a registered trademark of Evonik Rohm GmbH
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
769770719927769819
description
ester terminated
description
ester terminated, lactide:glycolide 75:25
description
ester terminated, lactide:glycolide 75:25, Mw 76,000-115,000
description
acid terminated
viscosity
0.50-0.70 dL/g
viscosity
0.8-1.2 dL/g
viscosity
0.71-1.0 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C, Ubbelohde) (size 0c glass capillary viscometer)
viscosity
0.32-0.44 dL/g
form
amorphous
form
amorphous
form
amorphous
form
amorphous
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
feed ratio
lactide:glycolide 75:25
feed ratio
lactide:glycolide 75:25
feed ratio
lactide:glycolide 75:25
feed ratio
lactide:glycolide 75:25
transition temp
Tg 48-54 °C
transition temp
-
transition temp
Tg 49-55 °C
transition temp
Tg 44-55 °C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. SDS, sheet에는 분자량이 정보없음으로 표기되어 있는데, 혹시 분자량에 대한 정보가 업데이트되었다면, 해당 제품 분자량에 대해 알 수 있을까요?
    1 answer
    1. The molecular weight of this product is not determined on a lot specific basis. Historical data indicates an approximate molecular weight of 61.1 kDa. This may vary from lot to lot and is not considered a product specification.