Merck
768405
Sigma-Aldrich
9,9′-[1,1′-Biphenyl]-4,4′-diylbis[3,6-bis(1,1-dimethyl ethyl)]-9H-carbazole
99%
Synonim(y):
4,4′-Bis(3,6-di-tert-butyl-9H-carbazol-9-yl)-1,1′-biphenyl
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C52H56N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
709.01
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Formularz
solid
mp
437-442 °C
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1ccc2n(-c3ccc(cc3)-c4ccc(cc4)-n5c6ccc(cc6c7cc(ccc57)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c8ccc(cc8c2c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C52H56N2/c1-49(2,3)35-17-25-45-41(29-35)42-30-36(50(4,5)6)18-26-46(42)53(45)39-21-13-33(14-22-39)34-15-23-40(24-16-34)54-47-27-19-37(51(7,8)9)31-43(47)44-32-38(52(10,11)12)20-28-48(44)54/h13-32H,1-12H3
Klucz InChI
OFUWRAFMFGLINE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Host materials for efficient solution-processed red and green phosphorescent devices.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Meng-Huan Ho, et al.
Thin Solid Films, 517, 943-947 (2008)
Produkty
Organiczne diody elektroluminescencyjne (OLED) to urządzenia półprzewodnikowe, które przekształcają energię elektryczną w światło. Diody OLED są uważane za technologię nowej generacji dla elastycznych wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości i oświetlenia półprzewodnikowego, przyciągając intensywne zainteresowanie naukowe i przemysłowe.
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.