Merck
767557
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) methyl ether azide
average Mn 400
Synonim(y):
Methoxypolyethylene glycol azide, PEG N3, azido mPEG, mPEG azide, mPEG-N3, methoxyPEG azide
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
PEG average Mn 350 (n~8)
average Mn 400
współczynnik refrakcji
n20/D 1.458
gęstość
1.105 g/mL at 25 °C
Ω-koniec
azide
α-koniec
methoxy
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
PEG funkcjonalizowany azydkiem jest powszechnie stosowany w ligacji z udziałem miedzi (chemia click). PEG o tej masie cząsteczkowej powinien pozostać amorficzny w temperaturze pokojowej.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.