Merck
767263
Sigma-Aldrich
Polyester bis-MPA dendron, 8 hydroxyl, 1 amine
generation 3
Synonim(y):
bisMPA dendrimer, bisMPA dendron
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
opis
hydroxyl surface groups
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
generation 3
Właściwości
focal point amine
liczba grup powierzchniowych
8
mp
275-280 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCC(COC(=O)c1ccc(N)cc1)(COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO
InChI
1S/C43H67NO22/c1-8-43(25-60-30(53)28-9-11-29(44)12-10-28,26-65-35(58)41(6,21-61-31(54)37(2,13-45)14-46)22-62-32(55)38(3,15-47)16-48)27-66-36(59)42(7,23-63-33(56)39(4,17-49)18-50)24-64-34(57)40(5,19-51)20-52/h9-12,45-52H,8,13-27,44H2,1-7H3
Klucz InChI
ABFRDJWLXWYYKC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
obliczona masa molowa 950
Zastosowanie
Dendrony aminowe mogą być przyłączane kowalencyjnie poprzez koniugację z grupami karboksylowymi, aminami pierwszorzędowymi lub grupami sulfhydrylowymi. Aminy mogą również przyłączać się do utlenionych grup węglowodanowych (zwykle aldehydów) poprzez aminowanie redukcyjne.
Inne uwagi
Bis-MPA = kwas 2,2-bis(hydroksylo-metylo)propionowy
Informacje prawne
Wyprodukowane przez Polymer Factory Sweden AB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)