Merck
766674
Sigma-Aldrich
trans-Decahydroquinoline
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H17N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
liquid
mp
45-50 °C
ciąg SMILES
C1CC[C@@H]2NCCC[C@H]2C1
InChI
1S/C9H17N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h8-10H,1-7H2/t8-,9+/m1/s1
Klucz InChI
POTIYWUALSJREP-BDAKNGLRSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
163.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
72.78 °C - closed cup