Merck
766429
Sigma-Aldrich
(1R,4R,5R)-4,7,7-Trimethyl-6-thiabicyclo[3.2.1]octane
Synonim(y):
exo-(-)-4,7,7-Trimethyl-6-thiabicyclo[3.2.1]octane, Isothiocineole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.31
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
liquid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@H]1CC[C@@H]2C[C@H]1SC2(C)C
InChI
1S/C10H18S/c1-7-4-5-8-6-9(7)11-10(8,2)3/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t7-,8+,9+/m0/s1
Klucz InChI
FAXNZPOZWCWYBD-DJLDLDEBSA-N
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
190.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
87.8 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)