Kluczowe dokumenty
187437
Bis(trimethylsilyl)acetylene
99%
Synonim(y):
BTMSA
Wybierz wielkość
279,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
279,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.427 (lit.)
bp
136-137 °C (lit.)
mp
21-24 °C (lit.)
gęstość
0.752 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H18Si2/c1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h1-6H3
Klucz InChI
ZDWYFWIBTZJGOR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The Diels–Alder reaction is the reaction between a conjugated diene and an alkene (dienophile) to form unsaturated six-membered rings. It is also referred to as a cycloaddition.
Reakcja Dielsa-Aldera jest reakcją pomiędzy sprzężonym dienem i alkenem (dienem) w celu utworzenia nienasyconych pierścieni sześcioczłonowych. Jest ona również określana jako cykloaddycja.