Merck
766119
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-pyridylzinc bromide solution
0.6 M in THF
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3BrFNZn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solution
przydatność reakcji
core: zinc
reagent type: catalyst
reaction type: Negishi Coupling
stężenie
0.6 M in THF
zanieczyszczenia
<5% free chloride
gęstość
1.002 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
fluoro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1ccc([Zn]Br)nc1
InChI
1S/C5H3FN.BrH.Zn/c6-5-2-1-3-7-4-5;;/h1-2,4H;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
GUNYTXBFDVSHAJ-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Odczynnik nukleofilowy mający zastosowanie w reakcjach substytucji i addycji. Może być również stosowany w reakcjach sprzęgania krzyżowego (sprzęgania Negishi).
technical-documents.
Informacje prawne
Produkt firmy Rieke Metals, Inc.
Rieke jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-2.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-19 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)