Merck
765708
Sigma-Aldrich
Gold nanoparticles
15 nm diameter, OD 50, methyl terminated, PEG 5000 coated, dispersion in H2O
Synonim(y):
Gold nanoparticles OMe terminated, Au NP OMe, Gold Colloid
Wybierz wielkość
1 ML
3040,00 zł
3040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
3040,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
3040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
PEG 5000
Poziom jakości
Formularz
dispersion in H2O
nanoparticles
opakowanie
poly bottle of 1 mL
OD
50
średnica
15 nm
pH
6.0-8.0 (25 °C)
rozpuszczalność
water: miscible
gęstość
1.00 g/cm3
λmaks.
520 nm
grupa funkcyjna
methoxy
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Nanocząstki złota (AuNP) o średnicy od 2 do 200 nm znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach. Wykazują one doskonałą biokompatybilność i atrakcyjne właściwości fizykochemiczne. Wykazano, że AuNPs są wysoce czułymi koloidalnymi biosensorami. Powłoka z glikolu poli (etylenowego) (PEG) na nanocząstkach złota pomaga w zmniejszeniu adsorpcji białek, zmniejsza niespecyficzne interakcje z komórkami i znacznie poprawia farmakokinetykę tych nanocząstek oraz zapobiega agregacji nanocząstek. Gęstość warstwy PEG zależy odwrotnie od krzywizny AuNP. AuNP pokryte PEG 5000 wykazywały najwyższą stabilność koloidalną. Grupa metylowa, będąc hydrofobową, działa jako tarcza ochronna między nanocząstkami złota a hydrofilową zewnętrzną powłoką PEG, a także prowadzi do dalszego zmniejszenia adsorpcji białek i wychwytu makrofagów przez AuNP.[1][2][3]
Zastosowanie
Poniżej wymieniono kilka innych konkretnych zastosowań:
  • Ponieważ AuNP przylegają do błon komórkowych, mogą znaleźć zastosowanie w celowaniu komórkowym i wewnątrzkomórkowym w aplikacjach ukierunkowanego dostarczania leków, a także mogą być wykorzystywane w badaniach biodystrybucji.
  • AuNP mogą być również stosowane w terapii fototermicznej i radioterapii.
  • Badano, że AuNP o wielkości od 10 do 250 nm były wchłaniane głównie przez wątrobę i śledzionę po wstrzyknięciu dożylnym u szczurów, podczas gdy nanocząstki o wielkości 10 nm były rozprowadzane szerzej w różnych narządach.[1][2][3]
Sfunkcjonalizowane cząstki były szeroko stosowane do badania komórkowego wychwytu nanocząstek i ukierunkowanego dostarczania leków.
Cechy i korzyści
PEG zmniejsza cytotoksyczność i zwiększa skuteczność GNP w ukierunkowanym dostarczaniu leków. PEG zwiększa stabilność nanocząstek i zapobiega aglomeracji. Łatwo tworzy kompleksy z barwnikami i ligandami tiolowymi.[2]
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Xiao-Dong Zhang et al.
International journal of nanomedicine, 6, 2071-2081 (2011-10-07)
Gold nanoparticle toxicity research is currently leading towards the in vivo experiment. Most toxicology data show that the surface chemistry and physical dimensions of gold nanoparticles play an important role in toxicity. Here, we present the in vivo toxicity of
Timothy A Larson et al.
ACS nano, 6(10), 9182-9190 (2012-09-27)
Polyethylene glycol (PEG) surface coatings are widely used to render stealth properties to nanoparticles in biological applications. There is abundant literature on the benefits of PEG coatings and their ability to reduce protein adsorption, to diminish nonspecific interactions with cells
Functionalized gold nanoparticles and their biomedical applications
Tiwari, P. M., Vig, K., Dennis, V. A., & Singh, S. R.
Nanomaterials, 1(1), 31-63 (2011)
Produkty
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.