765406
Gold nanoparticles
50 nm diameter, amine functionalized, PEG 3000 coated, OD 50, dispersion in H2O
Synonim(y):
Gold nanoparticles NH2 functionalized, Au NP NH2, Gold Colloid
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PEG 3000
Postać
dispersion in H2O
nanoparticles
opakowanie
glass bottle of 1 mL
OD
50
średnica
50 nm
pH
6.0-8.0 (25 °C)
rozpuszczalność
water: miscible
gęstość
1.00 g/cm3
λmaks.
535 nm
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
AuNPs can be potentially immobilized on antibodies to improve the sensitivity of optical fiber sensors for the screening of COVID-19. They can also be deposited on the titanium electrode for the formation of a miniaturized device for the electrochemical detection of DNA hybridization, which can be used in the diagnosis of COVID-19.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1