Merck
765597
Sigma-Aldrich
Gold nanoparticles
5 nm diameter, methyl terminated, PEG 2000 coated, OD 50, dispersion in H2O
Synonim(y):
Gold nanoparticles OMe terminated, Au NP OMe, Gold Colloid
Wybierz wielkość
1 ML
2128,00 zł
2128,00 zł
Cena katalogowa3040,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
2128,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
2128,00 zł
Cena katalogowa3040,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
PEG 2000
Formularz
dispersion in H2O
nanoparticles
opakowanie
poly bottle of 1 mL
OD
50
średnica
5 nm
pH
6.0-8.0 (25 °C)
rozpuszczalność
water: miscible
gęstość
1.00 g/cm3
grupa funkcyjna
methoxy
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Nanocząstki złota (AuNP) o średnicy od 2 do 200 nm znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach, wykazując doskonałą biokompatybilność i atrakcyjne właściwości fizykochemiczne. Powłoki powierzchniowe z glikolu poli (etylenowego) (PEG) na nanocząstkach złota pomagają w zmniejszeniu adsorpcji białek, zmniejszają niespecyficzne interakcje z komórkami i znacznie poprawiają farmakokinetykę tych nanocząstek oraz zmniejszają agregację nanocząstek. Gęstość warstwy PEG zależy odwrotnie od krzywizny AuNP. Gęstsze powłoki są możliwe na mniejszych AuNP. Grupa metylowa, będąc hydrofobową, działa jako tarcza ochronna między nanocząstkami złota a hydrofilową zewnętrzną powłoką PEG, a także prowadzi do dalszego zmniejszenia adsorpcji białek i wychwytu makrofagów przez AuNPs.††††.
Zastosowanie
Poniżej wymieniono kilka innych konkretnych zastosowań:
  • Ponieważ AuNP przylegają do błon komórkowych, mogą znaleźć zastosowanie w celowaniu komórkowym i wewnątrzkomórkowym w aplikacjach ukierunkowanego dostarczania leków, a także mogą być wykorzystywane w badaniach biodystrybucji.
  • AuNP mogą być również stosowane w terapii fototermicznej i radioterapii.
  • Badano, że AuNP o wielkości od 10 do 250 nm były wchłaniane głównie przez wątrobę i śledzionę po wstrzyknięciu dożylnym u szczurów, podczas gdy nanocząstki o wielkości 10 nm były rozprowadzane szerzej w różnych narządach.[1][2][3]
Sfunkcjonalizowane cząstki były szeroko stosowane do badania komórkowego wychwytu nanocząstek i ukierunkowanego dostarczania leków.
Cechy i korzyści
Powłoka PEG zmniejsza cytotoksyczność i zwiększa skuteczność GNP w ukierunkowanym dostarczaniu leków. PEG zwiększa stabilność nanocząstek i zapobiega aglomeracji. Łatwo tworzy kompleksy z barwnikami i ligandami tiolowymi.[2]
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Functionalized gold nanoparticles and their biomedical applications
Tiwari, P. M., Vig, K., Dennis, V. A., & Singh, S. R.
Nanomaterials, 1(1), 31-632011 null
Size-dependent in vivo toxicity of PEG-coated gold nanoparticles
Zhang, X. D., Wu, D., Shen, X., Liu, P. X., Yang, N., Zhao, B., & Fan, F. Y.
International journal of nanomedicine, 6, 2071j-2071j (2011)
Timothy A Larson et al.
ACS nano, 6(10), 9182-9190 (2012-09-27)
Polyethylene glycol (PEG) surface coatings are widely used to render stealth properties to nanoparticles in biological applications. There is abundant literature on the benefits of PEG coatings and their ability to reduce protein adsorption, to diminish nonspecific interactions with cells
Produkty
The recent emergence of a number of highly functional nanomaterials has enabled new approaches to the understanding, diagnosis, and treatment of cancer.
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.