Kluczowe dokumenty
765260
Gold nanoparticles
5 nm diameter, amine functionalized, PEG 3000 coated, OD 50, dispersion in H2O
Synonim(y):
Gold nanoparticles NH2 functionalized, Au NP NH2, Gold Colloid
Wybierz wielkość
1990,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1990,00 zł
Polecane produkty
Materiały
PEG 3000
Poziom jakości
Formularz
dispersion in H2O
nanoparticles
opakowanie
glass bottle of 1 mL
OD
50
średnica
5 nm
pH
6.0-8.0 (25 °C)
rozpuszczalność
water: miscible
gęstość
1.00 g/cm3
λmaks.
515 nm
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
AuNP mogą być potencjalnie unieruchomione na przeciwciałach w celu poprawy czułości czujników światłowodowych do badań przesiewowych COVID-19.[3] Mogą być również osadzane na elektrodzie tytanowej w celu utworzenia zminiaturyzowanego urządzenia do elektrochemicznego wykrywania hybrydyzacji DNA, które może być stosowane w diagnostyce COVID-19.[3]
Cechy i korzyści
- Ujemnie naładowany kompleks siRNA-PEG, który jest przyłączony do dodatnio naładowanych GNP, jest łatwo rozszczepialny w redukcyjnym środowisku cytozolowym, umożliwiając w ten sposób uwolnienie siRNA do cytozolu.
- Zmniejsza cytotoksyczność i zwiększa wydajność GNP. PEG zwiększa stabilność nanocząstek i zapobiega aglomeracji.[4]
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The recent emergence of a number of highly functional nanomaterials has enabled new approaches to the understanding, diagnosis, and treatment of cancer.
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.