Merck
764639
Sigma-Aldrich
5,5′′′-Bis(tridecafluorohexyl)-2,2′:5′,2 ′′:5′′,2′′′-quaterthiophene
Synonim(y):
α,ω-Diperfluorohexyl-quarterthiophene, DFH-4T
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H8F26S4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
966.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
Poziom jakości
mp
205-210 °C
właściwości półprzewodników
N-type (mobility≤0.64 cm2/V·s)
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)c1ccc(s1)-c2ccc(s2)-c3ccc(s3)-c4ccc(s4)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C28H8F26S4/c29-17(30,19(33,34)21(37,38)23(41,42)25(45,46)27(49,50)51)15-7-5-13(57-15)11-3-1-9(55-11)10-2-4-12(56-10)14-6-8-16(58-14)18(31,32)20(35,36)22(39,40)24(43,44)26(47,48)28(52,53)54/h1-8H
Klucz InChI
UBMTYFFPSPVBSP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5,5′′′-bis(tridecafluoroheksylo)-2,2′:5′,2′′:5′′,2′′′-czterotiofen (DFH-4T) jest materiałem półprzewodnikowym typu n. Jest to pochodna czwartorzędowego tiofenu, która zawiera grupy fluoroalkilowe i może być stosowana jako warstwa transportująca elektrony. Może być stosowany w elektronice organicznej.
Zastosowanie
Cząsteczka ta wykazuje wysoką ruchliwość (ruchliwość elektronów do 0,64 cm2/Vs), gdy jest stosowana jako materiał półprzewodnikowy typu n w urządzeniach OFET.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A new method of using supercritical carbon dioxide as a green solvent for synthesis and purification of 5, 5?-bis (tridecafluorohexyl)-2, 2?: 5?, 2 ?: 5 ?, 2?-quaterthiophene, which is one of n-type organic semiconducting materials
Hirase R, et al.
Tetrahedron Letters, 59(5), 469-472 (2018)
Overlapping-Gate Organic Light-Emitting Transistors
Lee J, et al.
Advanced Electronic Materials, 5(1), 1800437-1800437 (2019)
Hakan Usta et al.
Accounts of chemical research, 44(7), 501-510 (2011-05-28)
Organic semiconductors have unique properties compared to traditional inorganic materials such as amorphous or crystalline silicon. Some important advantages include their adaptability to low-temperature processing on flexible substrates, low cost, amenability to high-speed fabrication, and tunable electronic properties. These features
Produkty
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.
Solution-processed organic photovoltaic devices (OPVs) have emerged as a promising clean energy generating technology due to their ease of fabrication, potential to enable low-cost manufacturing via printing or coating techniques, and ability to be incorporated onto light weight, flexible substrates.
Organiczne urządzenia fotowoltaiczne (OPV) przetwarzane w roztworach pojawiły się jako obiecująca technologia generowania czystej energii ze względu na ich łatwość wytwarzania, potencjał do umożliwienia taniej produkcji za pomocą technik drukowania lub powlekania oraz możliwość włączenia do lekkich, elastycznych podłoży.
Zobacz wszystko