Merck
762415
Sigma-Aldrich
2-Azido-1,3-dimethylimidazolinium hexafluorophosphate
97%
Synonim(y):
2-Azido-4,5-dihydro-1,3-dimethyl-1H-imidazolium hexafluorophosphate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10F6N5P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
dostępność
available only in USA
mp
205-210 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN1CC[N+](C)=C1N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C5H10N5.F6P/c1-9-3-4-10(2)5(9)7-8-6;1-7(2,3,4,5)6/h3-4H2,1-2H3;/q+1;-1
Klucz InChI
SKAIRSILDPLHCV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Efficient diazo transfer reagent for the preparation of azides from primary amines. An alternative to tosyl azide with an easier-to-separate water soluble by-product.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Self-react. C
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Direct Synthesis of Organic Azides from Primary Amines with 2-Azido-1,3-dimethylimidazolinium Hexafluorophosphate.
Kitamura, M.
European Journal of Organic Chemistry, 458-462 (2011)
Mitsuru Kitamura, et al
Synthesis, 7, 1037-1044 (2011)