Przejdź do
529249
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium chloride
for peptide synthesis
Synonim(y):
2-Chloro-4,5-dihydro-1,3-dimethyl-1H-imidazolium chloride, DMC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
330,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1070,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10Cl2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.05
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium chloride,
form
crystalline
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
mp
133-140 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
chloro
SMILES string
[Cl-].CN1CC[N+](C)=C1Cl
InChI
1S/C5H10ClN2.ClH/c1-7-3-4-8(2)5(7)6;/h3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
AEBBXVHGVADBHA-UHFFFAOYSA-M
Application
Activating agent in total synthesis of macroviracin A, cycloviracin B1, and cyclic silanes.
Reagent for synthesis of:
Tagged glucose as an intermediate in the synthesis of branched oligosaccharides
Fluorescent chemosensors
1,2-Diamines as inhibitors of co-activator associated arginine methyltransferase 1
Allosteric glucokinase activators
Reactant for synthesis of:
Organic azides from primary amines
Reagent for aza-Henry reactions
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
668400EMU193071
description
-
description
technical grade, ≥80%
description
targeting mouse Fam101b
form
crystalline
form
solid
form
lyophilized powder
functional group
chloro
functional group
-
functional group
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
133-140 °C (lit.)
mp
221-225 °C
mp
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
-
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction suitability
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?