Merck
757063
Sigma-Aldrich
(2R,3S)-Dimethyl oxirane-2,3-dicarboxylate
97%
Synonim(y):
Dimethyl cis-2,3-epoxysuccinate, Dimethyl cis-oxirane-2,3-dicarboxylate
Wybierz wielkość
1 G
183,00 zł
183,00 zł
Cena katalogowa366,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
183,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
183,00 zł
Cena katalogowa366,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.440
gęstość
1.269 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
ester
ether
ciąg SMILES
COC(=O)[C@H]1O[C@H]1C(=O)OC
InChI
1S/C6H8O5/c1-9-5(7)3-4(11-3)6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/t3-,4+
Klucz InChI
KAGHUYFLGPUYKE-ZXZARUISSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)