Merck
756733
Di-μ-chlorobis[2′-(amino-N)[1,1′-biphenyl]-2-yl-C]dipalladium(II)
solid
Synonim(y):
Bis[2′-(amino-κN)[1,1′-biphenyl]-2-yl-κ
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H20Cl2N2Pd2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
620.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Di-μ-chlorobis[2′-(amino-N)[1,1′-biphenyl]-2-yl-C]dipalladium(II),
form
solid
Quality Segment
reaction suitability
core: palladium, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Cross Couplings, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
impurities
≤15% Tetrahydrofuran
mp
191-207 °C
SMILES string
Nc1ccccc1-c2ccccc2[Pd]Cl.Nc3ccccc3-c4ccccc4[Pd]Cl
InChI
1S/2C12H10N.2ClH.2Pd/c2*13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;;;/h2*1-6,8-9H,13H2;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2
InChI key
HUPALGDXJMOSBC-UHFFFAOYSA-L
Narządy docelowe
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Not applicable
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-99-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)