Kluczowe dokumenty
76179
Sigma-Aldrich
D-2,3-Diaminopropionic acid monohydrochloride
≥99.0% (AT)
Synonim(y):
3-Amino-D-alanine monohydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H8N2O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.57
Beilstein:
5293359
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥99.0% (AT)
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]20/D −25±2°, c = 2% in 0.5 M HCl
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
235-240 °C (dec.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cl[H].NC[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H8N2O2.ClH/c4-1-2(5)3(6)7;/h2H,1,4-5H2,(H,6,7);1H/t2-;/m1./s1
Klucz InChI
SKWCZPYWFRTSDD-HSHFZTNMSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)