Merck
76016
Sigma-Aldrich
Dichloro-methyl-octadecylsilane
Wacker Chemie AG, ≥92% n- and iso-isomer basis (GC)
Synonim(y):
Silane ODM, Methyl-octadecyl-dichlorosilane, Octadecyl-methyl-dichlorosilane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H40Cl2Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
367.51
Beilstein:
1774816
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥85% n-isomer basis
≥92% n- and iso-isomer basis (GC)
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Wacker Chemie AG
współczynnik refrakcji
n20/D 1.457 (lit.)
bp
185 °C/2.5 mmHg (lit.)
mp
~25 °C (lit.)
gęstość
0.92 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C19H40Cl2Si/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22(2,20)21/h3-19H2,1-2H3
Klucz InChI
GYWBHBXGYTYXRG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Dichloro-methyl-octadecylsilane can be used to:
  • Prepare dipyridylsilane receptors by reacting with pyridinemethanol using triethylamine at RT.
  • Functionalize a new mesoporous silica material used for Li-ion batteries.
  • Prepare papers having hydrophobic self-assembled monolayers.
Inne uwagi
prices for bulk quantities on request
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
>302.0 °F - DIN 51758
Temperatura zapłonu (°C)
> 150 °C - DIN 51758
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Preparation of hydrophobic self-assembled monolayers on paper surface with silanes
Oh M, et al.
Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 17(1), 149-153 (2011)
Pyridylmethylsilanes as dicarboxyacid receptors: Experimental and theoretical study
Leska B, et al.
Journal of Molecular Structure, 1027, 116-123 (2012)
Composite polymer electrolytes with modified mesoporous silica filler for Li ion batteries
Osinska-Broniarz M, et al.
Composites Theory and Practice, 15(3), 124-129 (2015)