Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 564,00 zł |
Informacje o tej pozycji
564,00 zł
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
packaging
Sure/Seal™ of
concentration
0.5 M in THF
bp
67 °C
density
0.906 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Mg]Cl
InChI
1S/C18H37.ClH.Mg/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2;;/h1,3-18H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
ONJPXWZQVLKGIU-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 0.5 M in THF | description 2.0 M in THF | description 1.0 M in diethyl ether | description 2.0 M in diethyl ether |
| reaction suitability reaction type: Grignard Reaction | reaction suitability reaction type: Grignard Reaction | reaction suitability reaction type: Grignard Reaction | reaction suitability reaction type: Grignard Reaction |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| concentration 0.5 M in THF | concentration 2.0 M in THF | concentration 1.0 M in diethyl ether | concentration 2.0 M in diethyl ether |
| density 0.906 g/mL at 25 °C | density 0.995 g/mL at 25 °C | density 0.777 g/mL at 25 °C | density 0.878 g/mL at 25 °C |
| bp 67 °C | bp - | bp - | bp - |
| packaging Sure/Seal™ of | packaging Sure/Seal™ of , Kilo-Lab™ of | packaging Sure/Seal™ of | packaging Sure/Seal™ of |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-99-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?