Merck
759953
Sigma-Aldrich
2-chloro-4-(trifluoromethyl)quinoline
97%
Synonim(y):
2-chloro-4-(trifluorometylo)chinolina
Wybierz wielkość
500 MG
228,50 zł
228,50 zł
Cena katalogowa457,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
228,50 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H5ClF3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
228,50 zł
Cena katalogowa457,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
mp
39-42 °C
grupa funkcyjna
chloro
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1cc(Cl)nc2ccccc12
InChI
1S/C10H5ClF3N/c11-9-5-7(10(12,13)14)6-3-1-2-4-8(6)15-9/h1-5H
Klucz InChI
FNDXRWXUIYHEDU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)