1 EA
1810,00 zł
1 EA
3650,00 zł
1 EA
21 880,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41122100
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócshipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
1 of 4
Ta pozycja | 3021 | 3022 | 3015 |
|---|---|---|---|
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
General description
Test Transcreener® GDP FI jest konkurencyjnym testem immunologicznym dla GDP z odczytem intensywności czerwonej fluorescencji (FI). Zaprojektowany specjalnie dla HTS i charakteryzujący się formatem mieszania i odczytu pojedynczego dodatku oraz stabilnością odczynnika w temperaturze pokojowej, test Transcreener® GDP FI jest kompatybilny z czytnikami płytek zwykle spotykanymi w laboratoriach badawczych, a także z tymi stosowanymi w podstawowych ośrodkach HTS. Zestaw 3014-A jest przeznaczony do płytek 96-dołkowych, podczas gdy zestawy 3014-1K i 3014-10K są przeznaczone do płytek 384-dołkowych i większej gęstości.
Test Transcreener® GDP FI zapewnia doskonałą jakość danych (Z' = 0,7) przy niskiej konwersji substratu (zazwyczaj 10% lub mniej). Ponieważ zastosowane opatentowane przeciwciało jest wysoce selektywne dla GDP, test może być stosowany z dowolnym enzymem, który przekształca GTP w GDP, w tym z małymi białkami G. (Należy pamiętać, że wiele dostępnych na rynku preparatów GTPazy zawiera GDP jako stabilizator, który należy usunąć lub rozcieńczyć przed użyciem w tym teście, aby nie przyczyniać się do sygnału tła.
Wyświetl pełną listę produktów Transcreener®.
Test Transcreener® GDP FI zapewnia doskonałą jakość danych (Z' = 0,7) przy niskiej konwersji substratu (zazwyczaj 10% lub mniej). Ponieważ zastosowane opatentowane przeciwciało jest wysoce selektywne dla GDP, test może być stosowany z dowolnym enzymem, który przekształca GTP w GDP, w tym z małymi białkami G. (Należy pamiętać, że wiele dostępnych na rynku preparatów GTPazy zawiera GDP jako stabilizator, który należy usunąć lub rozcieńczyć przed użyciem w tym teście, aby nie przyczyniać się do sygnału tła.
Wyświetl pełną listę produktów Transcreener®.
Physical form
Zestaw z buforowanymi roztworami wodnymi
Preparation Note
3014-1K = 1000 testów, 384-dołkowe
3014-10K = 10 000 testów, 384-dołkowe
3014-A = 200 testów, 96-dołkowe
3014-10K = 10 000 testów, 384-dołkowe
3014-A = 200 testów, 96-dołkowe
Legal Information
Transcreener is a registered trademark of BellBrook Labs
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dong Won Kang et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 7(24), 2002142-2002142 (2020-12-22)
NH3, essential for producing artificial fertilizers and several military and commercial products, is being produced at a large scale to satisfy increasing demands. The inevitable leakage of NH3 during its utilization, even in trace concentrations, poses significant environmental and health
Mengyang Zhang et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2021, 8877540-8877540 (2021-05-20)
The aim of the present study was to investigate the protective effects and mechanisms of KLK1 on aging-related prostate alterations and search clues about the application of KLK1 to the treatment of human BPH. Thirty-six rats including 26 male wild-type
Gaurav Kumar et al.
Bio-protocol, 8(24) (2019-01-11)
Macrophages are highly phagocytic cells that utilize various pathogen recognition receptors (PRRs) to recognize pathogen-associated molecular patterns (PAMPs). These PAMPs can be present within the microbe, such as bacterial CpG DNA, and are recognized by Toll-like receptor 9 (TLR9), a
Produkty
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.