Merck
709751
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-methylquinoxaline
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7ClN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
mp
70-73 °C
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Cc1nc2ccccc2nc1Cl
InChI
1S/C9H7ClN2/c1-6-9(10)12-8-5-3-2-4-7(8)11-6/h2-5H,1H3
Klucz InChI
PXDLUYLWPJMGJA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)