Merck
758523
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3BrF3N·HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
solid
mp
96-101 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Br.FC(F)(F)c1cc(Br)ccn1
InChI
1S/C6H3BrF3N.BrH/c7-4-1-2-11-5(3-4)6(8,9)10;/h1-3H;1H
Klucz InChI
XVEXNWJBZDKDBQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3