Merck
757918
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether acetic acid
average Mn 5,000, cross-linking reagent amine reactive, cross-linking reagent carboxyl reactive, carboxylic acid, amine
Synonim(y):
Polyethylene glycol
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether acetic acid, average Mn 5,000
Postać
solid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
PEG average Mn 5,000 (n~110)
average Mn 5,000
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
temp. przejścia
Tm 53-58 °C
Ω-koniec
amine
α-koniec
carboxylic acid
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
  • Bioconjugation
  • Drug Discovery
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.