Merck
757667
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-chlorobenzyl alcohol
98%
Synonim(y):
(2-Amino-4-chlorophenyl)methanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8ClNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz:
solid
Próba:
98%
Próba
98%
Formularz
solid
mp
138-142 °C
ciąg SMILES
Nc1cc(Cl)ccc1CO
InChI
1S/C7H8ClNO/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3,10H,4,9H2
Klucz InChI
MUDGPJDWJIFUDB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)