Kluczowe dokumenty
75760
Oxalyl chloride
dist., ≥96.0% (AT)
Synonim(y):
Ethanedioyl dichloride
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
4.4 (vs air)
ciśnienie pary
150 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥96.0% (AT)
Formularz
liquid
jakość
dist.
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
współczynnik refrakcji
n20/D 1.429 (lit.)
bp
62-65 °C (lit.)
mp
−10-−8 °C (lit.)
gęstość
1.5 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClC(=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C2Cl2O2/c3-1(5)2(4)6
Klucz InChI
CTSLXHKWHWQRSH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Synthesis of N-heterocyclic ynones and ynediones, used to activate carboxylic acids
- Chlorination and halogenation
- Three-component [3+2] cycloadditions
- Reactions with organostannanes
- Synthesis of cyclopentenones
- Carbonylations, used as a carbonyl synthon
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?