Merck
757497
Sigma-Aldrich
Boc-Pyr-OMe
97%
Synonim(y):
2-karboksylan metylu(S)-N-boc-5-pirolidonu, (L)-N-Boc-piroglutaminian metylu, (S)-Metylo-N-Boc-piroglutaminian, Boc-(L)-pyroglutaminian metylu, Boc-pGlu-OMe, Ester metylowy N-Boc-5-okso-L-proliny
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H17NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]22/D −32.0°, c = 0.5 in chloroform
[α]22/D -32°, c = 0.5% in chloroform
mp
68-72 °C
69-74 °C
grupa funkcyjna
ester
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H17NO5/c1-11(2,3)17-10(15)12-7(9(14)16-4)5-6-8(12)13/h7H,5-6H2,1-4H3/t7-/m0/s1
Klucz InChI
FNTAOUUEQHKLIU-ZETCQYMHSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)