Merck
757152
Sigma-Aldrich
5-Bromoisophthalic acid
greener alternative
97%
Synonim(y):
5-Bromo-1,3-benzenedicarbonic acid, 5-Bromo-1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-Bromoisophthalic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H5BrO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
Formularz
solid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
270-275 °C
281-286 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
OC(=O)c1cc(Br)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H5BrO4/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
Klucz InChI
JATKASGNRMGFSW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Zastosowanie
Functionalizable MOF linker with an electron rich hetero atom.
Reactant for:
  • Preparation of manganese(II) bromoisophthalate bis(pyridyl)ethane coordination polymer
  • Preparation of nickel(II) and cobalt(II) bromoisophthalate coordination polymers
  • Preparation of copper bromoisophthalate bis(triazolyl)butane coordination polymer
  • Preparation of cesium isophthalate crown ether complexes
  • Hydrothermal preparation of zinc and cadmium bromoisophthalate polymeric complexes with dipyridyl-type coligands
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Liu; G-X.; et al.
Journal of Chemical Crystallography, 40, 283-283 (2010)
Hiroyasu Furukawa et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(35), 11650-11661 (2008-08-13)
Metal-organic polyhedra and frameworks (MOPs and MOFs) were prepared by linking square units M2(CO2)4 (M = Cu and Zn) with a variety of organic linkers designed to control the dimensionality (periodicity) and topology of the resulting structures. We describe the
Syntheses and characterization of nickel(II) and cobalt(II) coordination polymers based on 5-bromoisophthalate anion and bis(imidazole) ligands
Ma, L.-F.; et al.
CrystEngComm, 13, 4625-4634 (2011)