Merck
756725
Sigma-Aldrich
Nickel oxide - scandia-stabilized zirconia, NiO/ScSZ-10
greener alternative
99% trace metals basis (purity excludes ~1% HfO2)
Synonim(y):
NiO-Sc10SZ, NiO/ScSZ-10
About This Item
Kod UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.23
Próba
99% trace metals basis (purity excludes ~1% HfO2)
Formularz
powder
zawiera
<1 mol % alumina as stabilizer
skład
NiO, 66 wt. %
ScSZ-10, 34 wt. %
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
powierzchnia
4-8 m2/g
wielkość cząstki
0.2-0.7 μm
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more details.
Zastosowanie
High-conductivity anode material for solid oxide fuel cells (SOFC)
Ni-ScSZ-10 composite has scandia-stabilized zirconia that shows high conductivity and good electrolytic performance. It can be used as an active anode material for the fabrication of solid oxide fuel cells (SOFCs). It exhibits a maximum power density of ~0.85 W cm-2 at 1000°C.[1][2][3]
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rheological studies of nickel/scandia-stabilized-zirconia screen printing inks for solid oxide fuel cell anode fabrication
Somalu MR and Brandon NP
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 95(4), 1220-1228 (2012)
The effect of solids loading on the screen-printing and properties of nickel/scandia-stabilized-zirconia anodes for solid oxide fuel cells
Somalu MR, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 38(22), 9500-9510 (2013)
Somalu, M.R.; et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 36, 5557-5557 (2011)
Performance of nickel-scandia-stabilized zirconia cermet anodes for SOFCs in 3\% H2O-CH4
Sumi H, et al.
Solid State Ionics, 174(1-4), 151-156 (2004)