Przejdź do
704261
Lanthanum strontium manganite
LSM-35
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
437,00 zł
327,75 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
26111700
327,75 zł
Cena katalogowa437,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
mol wt
Mw 223.89 g/mol
composition
La0.65Sr0.35MnO3
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
surface area
4-8 m2/g
particle size
0.6-1.2 μm (Horiba-Laser)
application(s)
battery manufacturing
catalysts
hydrogen and fuel cell
greener alternative category
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more details.
Application
LSM is one of the materials that is useful as an electrode material in solid oxide fuel cells.
Lanthanum strontium manganite (LSM-35) is a ferromagnetic material, a Sr-doped LaMnO3 that is mainly used as a cathode material for solid oxide fuel cells (SOFCs).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
921351704288
description
LSM-35
description
-
description
LSCF 6428
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
particle size
0.6-1.2 μm (Horiba-Laser)
particle size
-
particle size
0.7-1.1 μm
form
powder
form
powder
form
powder
composition
La0.65Sr0.35MnO3
composition
-
composition
La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3
application(s)
battery manufacturing
catalysts
hydrogen and fuel cell
application(s)
battery manufacturing
application(s)
battery manufacturing
catalysts
hydrogen and fuel cell
mol wt
Mw 223.89 g/mol
mol wt
-
mol wt
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lanthanum strontium manganite
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)