Merck
756180
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethoxytriphenylamine
97%
Synonim(y):
3,5-Dimethoxy-N,N-diphenylaniline, 5-(Diphenylamino)-1,3-dimethoxybenzene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H19NO2
Masa cząsteczkowa:
305.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
98-103 °C
ciąg SMILES
COc1cc(OC)cc(c1)N(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H19NO2/c1-22-19-13-18(14-20(15-19)23-2)21(16-9-5-3-6-10-16)17-11-7-4-8-12-17/h3-15H,1-2H3
Klucz InChI
HNNBPHRCCXLGQP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Novel triphenylamine derivative
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3