Kluczowe dokumenty
776327
4,4′,4′′-Tris[phenyl(m-tolyl)amino]triphenylamine
98.0%
Synonim(y):
4,4′,4′′-Tris[(3-methylphenyl)phenylamino]triphenylamine, N1-(3-methylphenyl)-N4,N4-bis[4-[(3-methylphenyl)phenylamino]phenyl]-N1-phenyl-1,4-benzenediamine, m-MTDATA
Wybierz wielkość
358,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
358,00 zł
Polecane produkty
Próba
98.0%
Formularz
powder
mp
194-203 °C
204-206 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cccc(c1)N(c2ccccc2)c3ccc(cc3)N(c4ccc(cc4)N(c5ccccc5)c6cccc(C)c6)c7ccc(cc7)N(c8ccccc8)c9cccc(C)c9
InChI
1S/C57H48N4/c1-43-16-13-25-55(40-43)59(46-19-7-4-8-20-46)52-34-28-49(29-35-52)58(50-30-36-53(37-31-50)60(47-21-9-5-10-22-47)56-26-14-17-44(2)41-56)51-32-38-54(39-33-51)61(48-23-11-6-12-24-48)57-27-15-18-45(3)42-57/h4-42H,1-3H3
Klucz InChI
DIVZFUBWFAOMCW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Organiczne diody elektroluminescencyjne (OLED) to urządzenia półprzewodnikowe, które przekształcają energię elektryczną w światło. Diody OLED są uważane za technologię nowej generacji dla elastycznych wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości i oświetlenia półprzewodnikowego, przyciągając intensywne zainteresowanie naukowe i przemysłowe.
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.