Merck
75604
Sigma-Aldrich
Trimethyl orthopropionate
≥95.0% (T)
Synonim(y):
1,1,1-Trimethoxypropane
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2C(OCH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.17
Beilstein:
1736043
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (T)
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.398
tw
121-122 °C (lit.)
gęstość
0.944 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(OC)(OC)OC
InChI
1S/C6H14O3/c1-5-6(7-2,8-3)9-4/h5H2,1-4H3
Klucz InChI
ZGMNAIODRDOMEK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
66.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
19 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Jessica Granados-Pineda et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(4) (2018-04-13)
Propolis is a resinous beehive product that has been used worldwide in traditional medicine to prevent and treat colds, wounds, rheumatism, heart disease and diabetes. Diabetic nephropathy is the final stage of renal complications caused by diabetes and for its
Lakshmi Priya Pasari et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 112, 108629-108629 (2019-02-25)
Acute pancreatitis (AP) is an exocrine dysfunction of the pancreas where oxidative stress and inflammatory cytokines play a key role in induction and progression of the disease. Studies have demonstrated that antioxidant phytochemicals have been effective in improving pancreatitis condition