Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 256,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H18N4O2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.18
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
256,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
L-Arginine ethyl ester dihydrochloride,
assay
≥98%
Quality Segment
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CCOC(=O)C(N)CCCNC(N)=N
InChI
1S/C8H18N4O2.ClH/c1-2-14-7(13)6(9)4-3-5-12-8(10)11;/h6H,2-5,9H2,1H3,(H4,10,11,12);1H
InChI key
DUCUWLZKZPQJDY-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder or solid |
| assay ≥98% | assay - | assay ≥98% (TLC) | assay - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| color white | color white to off-white | color white to off-white | color white to off-white |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?