Merck
754285
Sigma-Aldrich
(3-Glycidyl-2-13C-oxypropyl) trimethoxysilane
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonim(y):
3-(2,3-Epoxypropoxy-2-13C) propyltrimethoxysilane, GLYMO-(glycidyl-2-13C), Glycidyl-2-13C 3-(trimethoxysilyl)propyl ether
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC8H20O5Si
Masa cząsteczkowa:
237.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
Formularz
liquid
bp
120 °C/2 mmHg (lit.)
gęstość
1.074 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CO[Si](OC)(OC)CCCOC[13CH]1OC1
InChI
1S/C9H20O5Si/c1-10-15(11-2,12-3)6-4-5-13-7-9-8-14-9/h9H,4-8H2,1-3H3/i9+1
Klucz InChI
BPSIOYPQMFLKFR-QBZHADDCSA-N
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
275.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
135 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)