Merck
753289
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
97%
Synonim(y):
3-(Trifluoromethyl)-2-picolinic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4F3NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
125-130 °C
ciąg SMILES
OC(=O)c1ncccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)4-2-1-3-11-5(4)6(12)13/h1-3H,(H,12,13)
Klucz InChI
DMWLBOPLZYJGPT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3